Szeretne újra bejelentkezni?
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L09837.06 L09837.14
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Formula: C₂H₅BrO
MW: 124,97
Boiling Pt: 86…87 °C
Density: 1,531
Flash Pt: 26 °C (78 °F)
MDL Number: MFCD00000171
CAS Number: 13057-17-5
EINECS: 000-000-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség