Szeretne újra bejelentkezni?
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L11428.03 L11428.MD
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile ≥97%
Formula: C₅H₂N₂O₂S
MW: 154,15
Melting Pt: 121…123 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00052580
CAS Number: 42137-23-5
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség