Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L09328.03 L09328.MD
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥97%
Formula: C₅H₂BrNS
MW: 188,05
Melting Pt: 46…51 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00068173
CAS Number: 18791-98-5
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség