Szeretne újra bejelentkezni?
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
A12533.03 A12533.06
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Formula: C₄BrCl₃O₂S₂
Melting Pt: 67…71 °C
MDL Number: MFCD00051664
CAS Number: 166964-36-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség