Szeretne újra bejelentkezni?
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L19457.06 L19457.03 L19457.14
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 168,15
Melting Pt: 92…94 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00065172
CAS Number: 37699-43-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség