Szeretne újra bejelentkezni?
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H26805.ME H26805.27
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56
Melting Pt: 118…120 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01862658
CAS Number: 280566-45-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség