Szeretne újra bejelentkezni?
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO379480010 ACRO379480050
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥97%
Formula: C₅H₃Br₂NO
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00160750
CAS Number: 2402-99-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134°C to 144°C
GC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség