Szeretne újra bejelentkezni?
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L07019.14 L07019.06
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥97%
Formula: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98
Melting Pt: 249…253 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00046367
CAS Number: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség