Szeretne újra bejelentkezni?
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Synonyms: Ferrosilicon
14022.14EA 36000 HUF InStock
14022.14 14022.06
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Formula: FeSi₂
MW: 112,02 g/mol
Melting Pt: 1220 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00016087
CAS Number: 12022-99-0
EINECS: 234-671-8
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség