Szeretne újra bejelentkezni?
Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
36384.06 36384.14
Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Formula: Al₃Mn
MW: 135,88
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00213943
CAS Number: 12253-13-3
EINECS: 235-492-8
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség