Szeretne újra bejelentkezni?
Zirconium trialuminide ≥99% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
22886.22 22886.14
Zirconium trialuminide ≥99% (metals basis)
Formula: Al₃Zr
MW: 172,17
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00064837
CAS Number: 12004-83-0
EINECS: 234-462-1
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség