Szeretne újra bejelentkezni?
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
22895.22 22895.14
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Formula: Al₃Ti
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00054094
CAS Number: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség