Szeretne újra bejelentkezni?
Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Gyártó: Alfa Aesar
35670.09 35670.18
Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Formula: B₆Si
MW: 92,95
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00180907
CAS Number: 12008-29-6
EINECS: 234-535-8
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség