Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H56989.MD H56989.03
3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Formula: C₁₃H₁₁F₂N
MW: 219,23
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
CAS Number: 1019613-18-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség