Szeretne újra bejelentkezni?
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
L19345.MD L19345.03 L19345.06
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Formula: C₉H₆OS
MW: 162,21
Boiling Pt: 135…136 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 30…32 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01075041
CAS Number: 3541-37-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség