Szeretne újra bejelentkezni?
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L19820.03 L19820.06
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01
Melting Pt: ∼ 237 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01114648
CAS Number: 301699-39-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség