Szeretne újra bejelentkezni?
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52767.03 H52767.06
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid ≥98%
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04
Melting Pt: 210…212 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02179463
CAS Number: 850568-59-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség