Szeretne újra bejelentkezni?
Acetophenone azine ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
L03924.06
Acetophenone azine ≥97%
Formula: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32
Melting Pt: 120…124 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00015011
CAS Number: 729-43-1
EINECS: 211-979-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség