Szeretne újra bejelentkezni?
4-Toluenethiol sodium salt ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
H55095.03 H55095.06 H55095.14
4-Toluenethiol sodium salt ≥98%
Formula: C₇H₇NaS
MDL Number: MFCD00066208
CAS Number: 10486-08-5
EINECS: 234-000-9
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség