Szeretne újra bejelentkezni?
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H26127.MD H26127.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12
Melting Pt: 159…161 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01091007
CAS Number: 320-32-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség