Szeretne újra bejelentkezni?
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L05724.03EA 15900 HUF InStock
L05724.03 L05724.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15
Melting Pt: 117…121 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00051703
CAS Number: 339-59-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség