Szeretne újra bejelentkezni?
Tolbutamide
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0431EA 104000 HUF InStock
PROOICRS0431
Tolbutamide
Tolbutamide
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₃S
MW: 270,35
MDL Number: MFCD00027169
CAS Number: 64-77-7
EINECS: 200-594-3
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség