Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A10215.14 A10215.22
Methyl-5-acetylsalicylate ≥98%
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19
Melting Pt: 58…62 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00040924
CAS Number: 16475-90-4
EINECS: 240-532-2
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség