Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H52885.03 H52885.06
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate ≥96%
Formula: C₁₀H₁₃BF₃K
MW: 240,11
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD06659940
CAS Number: 423118-47-2
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség