Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H55845.14 H55845.06 H55845.03
Potassium-4-acetylphenyltrifluoroborate ≥97%
Formula: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05
Melting Pt: 290 °C (boml.)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD07784376
CAS Number: 252726-24-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség