Nyomtat…
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Gyártó: Thermo Scientific
Figyelem
L17052.06EA 79400 HUF
L17052.06 L17052.03
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Kémiai képlet: C₇H₈BNO₄
Moláris tömeg: 180,96 g/mol
Olvadáspont: ∼ 250 °C
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD00191550
CAS szám: 80500-27-2
EINECS-szám: 000-000-0