Szeretne újra bejelentkezni?
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H52863.06EA 27200 HUF InStock
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96
Melting Pt: 160…171 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD01632202
CAS Number: 85107-55-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség