Szeretne újra bejelentkezni?
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H55060.03 H55060.14 H55060.06
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Formula: C₁₂H₁₄OSi
MW: 202,33
Melting Pt: 66…70 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02093765
CAS Number: 77123-57-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség