Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H54861.03 H54861.MD H54861.06
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole ≥97%
Formula: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03407828
CAS Number: 436151-85-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség