Szeretne újra bejelentkezni?
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
Gyártó: Molekula
MOLE46715302-500G
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
Formula: C₇H₁₂N₂O₅S·H₂O
MDL Number: MFCD00012978
CAS Number: 123333-56-2
EINECS: 254-323-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség