Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
L08700.18 L08700.09
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21
Boiling Pt: 113…114 °C (6 mmHg)
Density: 1,031
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00051779
CAS Number: 15799-79-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség