Szeretne újra bejelentkezni?
Lithium 3,5-diiodosalicylate monohydrate ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A15784.14EA 90400 HUF InStock
A15784.14 A15784.06 A15784.22
Lithium 3,5-diiodosalicylate monohydrate ≥95%
Lithium 3,5-diiodosalicylate monohydrate
Formula: C₇H₃I₂LiO₃·1H₂O
MW: 413,86 (395,85 anhy)
MDL Number: MFCD00156142
CAS Number: 653-14-5
EINECS: 211-496-5
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség