Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L05687.09 L05687.04
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate ≥98%
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17
Melting Pt: 118…122 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00017093
CAS Number: 63435-16-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség