Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl-3-aminosalicylate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H33035.06 H33035.03
Methyl-3-aminosalicylate ≥97%
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17
Melting Pt: 79…82 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09842614
CAS Number: 35748-34-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség