Szeretne újra bejelentkezni?
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A13723.09 A13723.30 ABCRAB133830.0010 A13723.18
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Formula: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22
Melting Pt: 174…175 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00014761
CAS Number: 19353-92-5
EINECS: 242-985-1
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség