Szeretne újra bejelentkezni?
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H26397.03 H26397.06
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoic acid ≥97%
Formula: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04115864
CAS Number: 886497-22-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség