Szeretne újra bejelentkezni?
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H26291.03 H26291.06
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile ≥97%
Formula: C₈H₅ClFNO
MW: 185,59
Melting Pt: 71…73 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04115866
CAS Number: 886497-30-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség