4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
Gyártó: Thermo Scientific
|
Figyelem
|
ACRO209480250EA
27645
HUF
ACRO209480250
ACRO209480050
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Kémiai képlet:
C₁₁H₁₅NO₂ Moláris tömeg: 193,25 g/mol Olvadáspont: 60…64 °C Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet |
MDL szám:
MFCD00003326 CAS szám: 17754-90-4 EINECS-szám: 241-745-3 |
Specifikációs teszt eredményei
Appearance | Pink to light brown to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 64 °C |
GC | ≥97.5 % |