Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H51888.03 H51888.06
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate ≥95%
Formula: C₇H₅BF₃KO₂
MW: 228,02
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04115737
CAS Number: 850623-38-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség