Nyomtat…
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Gyártó: Thermo Scientific
Figyelem
H51882.03EA 25100 HUF
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Kémiai képlet: C₉H₉BF₃KO₂
Moláris tömeg: 256,07
Tárolási hőmérséklet: Környező hőmérséklet
MDL szám: MFCD09800743
CAS szám: 1439402-07-9