Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H51150.03 H51150.06
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate ≥97%
Formula: C₁₃H₁₀BF₃KNO
MW: 303,13
Melting Pt: >250 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD11977719
CAS Number: 912350-01-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség