Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H28125.06 H28125.03
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Formula: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02
Melting Pt: ∼ 200 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD07784378
CAS Number: 871231-44-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség