Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L17968.03
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Formula: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02093979
CAS Number: 192863-39-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség