Szeretne újra bejelentkezni?
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L07042.06 L07042.03
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid ≥99%
Formula: C₁₁H₁₁FO₄
MW: 226,20 g/mol
Melting Pt: 169…173 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00020538
CAS Number: 347-63-7
EINECS: 206-474-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség