Szeretne újra bejelentkezni?
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
L19800.03 L19800.MD
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22
Melting Pt: 208 °C (boml.)
MDL Number: MFCD00462569
CAS Number: 68208-19-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség