Szeretne újra bejelentkezni?
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H25806.06EA 29800 HUF InStock
H25806.06 H25806.14
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24
Melting Pt: 159…161 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00033286
CAS Number: 5333-34-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség