Szeretne újra bejelentkezni?
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
L19797.03EA 51200 HUF InStock
L19797.03 L19797.MD
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid ≥98%
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64
Melting Pt: ∼ 217 °C (boml.)
MDL Number: MFCD00463160
CAS Number: 68208-21-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség