Szeretne újra bejelentkezni?
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
L12880.06EA 21700 HUF InStock
L12880.06
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Melting Pt: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00082745
CAS Number: 78433-88-2
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség