Szeretne újra bejelentkezni?
Potassium-2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H25930.03EA 19900 HUF InStock
H25930.03 H25930.06
Potassium-2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Potassium-2-phenylethyltrifluoroborate
Formula: C₈H₉BF₃K
MW: 212,06
Melting Pt: 173…175 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09039257
CAS Number: 329976-74-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség