Szeretne újra bejelentkezni?
Methyl glycolate ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A17870.22EA 189000 HUF InStock
A17870.22 A17870.06 A17870.14
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90,08
Boiling Pt: 150…151 °C
Density: 1,184
Flash Pt: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00004667
CAS Number: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség